Learn More
Rumenic Acid (~80%), TRC
Product Code. 30137982
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
25 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30137982 25 mg 25mg
30136461 50 mg 50mg
17908134 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30137982 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCR70159025MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2540-56-9
Molecular Formula C18 H32 O2
Molecular Weight (g/mol) 280.45
Synonym 9,11-Octadecadienoic acid, (E,Z)- (8CI), (9Z,11E)-9,11-Octadecadienoic acid, (9Z,11E)-Octadecadienoic acid, 9-cis,11-trans-Linoleic acid, 9-cis,11-trans-Octadecadienoic acid, 9Z,11E-Octadecadienoic acid, Bovinic acid, Rumenic acid, cis-9,trans-11 Conjugated linoleic acid, cis-9,trans-11-Octadecadienoic acid, trans-11-cis-9-Octadecadienoic acid, 9,11-Octadecadienoic acid, (9Z,11E)-, Rumenic Acid
IUPAC Name (9Z,11E)-octadeca-9,11-dienoic acid
SMILES CCCCCC\C=C\C=C/CCCCCCCC(=O)O
Spécification
Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-10H,2-6,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7+,10-9-
Formula Weight 280.2402
Chemical Name or Material Rumenic Acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.