Description
- Extended length chemical protection glove with reinforced cotton interlock lining
- Cotton liner helps absorb water vapor
- Additional elastic collar at gauntlet end
- Resistant to many chemicals, acids, alkalis, mineral oils, and solvents
- Suitable for applications that require protection against chemicals and mechanical risks (ex. heat)
Spezifikation
Spezifikation
| Cuff Material | Elastic |
| Applications | Laboratory |
| Coating Material | NBR |
| Color | Green |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Product Type | Chemical-resistant Gloves |
| Size | 9 |
| EN388 Standard | 2121X |
| EN ISO 374-1 | Type B |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?