Learn More
Descrizione
- Package includes a standard spindle set (SP 7-SP 12), a protective bracket, temperature sensor and HELISTAND stand with T-spindle set
- Easy to operate
- Large 4.3 in. TFT display allows for intuitive menu guidance
- Simple ramp function simplifies repetitive tasks
- High measurement accuracy for both Newtonian and non-Newtonian fluids of ±1% of the measuring range
- Reproducibility within ±0.2%
- Stepless speed adjustment
- Motorized IKA™ HELISTAND moves the mounted viscometer and its rotating body slowly and uniformly up and down in the sample
Specifica
Specifica
| Product Type | Rotational Viscometer |
| Viscosity Range | 800 to 320,000,000 cSt |
| Display Type | TFT LCD |
| Certifications/Compliance | CE |
| Includes | ROTAVISC hi-vi II HELI Complete Viscometer, Spindle Set-1, PT 100.8 Temperature Probe, HELISTAND Motorized Stand, T-Spindle-Set |
| Accuracy | ±1% |
| Repeatability | 0.2% |
| Count (Speed Setting) | Stepless |
| For Use With (Application) | Viscosity measurement of flowing and non-flowing liquids |
| Sensors | Temperature Sensor |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?