Learn More
Ritalinic Acid, Mikromol™
Product Code. 30050138
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30050138 100 mg 100mg
30052468 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30050138 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1031.04
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ritalinic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Ritalinic Acid
CAS 19395-41-6
Analyte or Component Names Ritalinic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C13 H17 N O2
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym Ritalinic Acid, Methylphenidate Related Compound A
InChI Formula InChI=1S/C13H17NO2/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16)
SMILES OC(=O)C(C1CCCCN1)c2ccccc2
IUPAC Name 2-phenyl-2-piperidin-2-ylacetic acid
Molecular Weight (g/mol) 219.28
Quantity 100 mg
Formula Weight 219.1259 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.