Description
- The Ringers 085 R-Flex Impact glove with Nitrile Half Dip and Fleece Lining combines protection against impact hazards and the highest levels of cut resistance, with added warmth for application in cold environments.
- A breathable knit shell developed with Ringers' F3 Technology™ and patented TPR design for superior dexterity and comfort.
- The sandy finish palm ensures secure grip on wet and dry surfaces, and touchscreen compatible index, middle and thumb tips allow technology interaction.
Specifications
Specifications
| Applications | Industrial |
| Coating Material | Nitrile |
| Color | Multicolored |
| Cut Resistance Rating | ANSI A6 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | HPPE, Nitrile |
| Product Type | Mechanical Protection Gloves |
| Size | 3X-Large |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?