Learn More
MedChemExpress Rhodamine B
Spezifikation
Spezifikation
| Content And Storage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Quantity | 100 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubility | DMSO : 125 mg/mL (260.95 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 100 mg/mL (208.76 mM; Need ultrasonic) |
| Target | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |
| Product Type | Dye Reagents |
| Molecular Weight (g/mol) | 479.01 g/mol |
| CAS | 81-88-9 |
| Synonym | Basic Violet 10 ∣ Brilliant Pink B ∣ Rhodamine O ∣ Tetraethylrhodamine |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?