Learn More
MedChemExpress Rhodamine 110
Specifications
Specifications
| Content And Storage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Quantity | 50 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubility | DMSO : 30 mg/mL (81.79 mM; Need ultrasonic and warming) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Target | HBV |
| Product Type | Dye Reagents |
| Molecular Weight (g/mol) | 366.8 g/mol |
| CAS | 13558-31-1 |
| Synonym | Rhodamine 110 chloride ∣ RH110 |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?