Learn More
Rhein, MedChemExpress
Description
Rhein is a lipophilic anthraquinone extensively found in medicinal herbs, and has many pharmacological effects, including epatoprotective, nephroprotective, anti-inflammatory, antioxidant, anticancer, and antimicrobial activities.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Rhein |
| CAS | 478-43-3 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C15H8O6 |
| Quantity | 500 mg |
| Synonym | Rheic Acid Rhubarb yellow Monorhein |
| Solubility Information | DMSO : 12.17 mg/mL (42.82 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C(C(C=C1C2=O)=CC(O)=C1C(C3=C2C=CC=C3O)=O)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 284.22 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?