Description
- NEW: digital display of performance and time
- Suitable for dry and wet sieving
- Excellent separation efficiency even with short sieving times
- Efficient electromagnetic drive
- 3-D throwing motion which ensures optimum use of the open sieve area and lets the sample move Equally over the whole sieving surface
- Sieve stack up to 510 mm height
- Free adjustment of all process parameters (time, performance)
- Optional comfort clamping device
- Optional evaluation software EasySieve
- Maintenance-free
- Easy operation, ergonomic design
- Standard delivery without clamping device, this must be ordered separately
Specifications
Specifications
| Load Bearing Capacity (Metric) | 3 kg |
| Voltage | 230 V |
| Product Type | Sieve Shaker |
| Frequency | 50 Hz |
| Depth (Metric) | 384 mm |
| Height (Metric) | 212 mm |
| Width (Metric) | 417 mm |
| Model | Retsch Sieve Shaker AS 200 Basic |
| Timer Range | Digital, 1 to 99 min. |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?