Learn More
Brady™ Repositionable Die-cut Vinyl Cloth Label Tape for M6/M7 Printers
Once applied, CleanLift™ Series Vinyl Cloth Labels are permanent or repositionable.
44.90 EUR - 113.00 EUR
Specifications
Autoclavable Not Autoclavable
Coating None
Color White
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
View More Specs
Products 30
Product Code Brand Dimensions (L x W) For Use With (Equipment) Height (Metric) Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Dimensions (L x W) For Use With (Equipment) Height (Metric) Pris Antal & tilgængelighed  
17818304
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
173312
0.5 x 0.5 in. M710, BMP71 12.7 mm
74.50 EUR
Pack of 500
Se alternative produkter
Spar op til 
»
In Stock
Læg i indkøbskurv
17898244
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174348
0.5 x 0.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 12.7 mm
80.50 EUR
Pack of 500
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Estimated Shipment: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
17818814
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
173405
0.5 x 1 in. M710, BMP71 12.7 mm
85.65 EUR
Pack of 500
Se alternative produkter
Spar op til 
»
In Stock
Læg i indkøbskurv
17808464
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174214
0.5 x 1 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 12.7 mm
92.55 EUR
Pack of 500
Se alternative produkter
Spar op til 
»
In Stock
Læg i indkøbskurv
17819104
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
173356
0.5 x 1.5 in. M710, BMP71 12.7 mm
75.60 EUR
Pack of 500
Se alternative produkter
Spar op til 
»
In Stock
Læg i indkøbskurv
17889164
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174264
0.5 x 1.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 12.7 mm
81.70 EUR
Pack of 500
Se alternative produkter
Spar op til 
»
In Stock
Læg i indkøbskurv
17809024
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
173428
0.75 x 0.5 in. M710, BMP71 19.05 mm
67.95 EUR
Pack of 500
Se alternative produkter
Spar op til 
»
In Stock
Læg i indkøbskurv
17888214
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174183
0.75 x 0.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 19.05 mm
73.40 EUR
Pack of 500
Se alternative produkter
Spar op til 
»
In Stock
Læg i indkøbskurv
17848194
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174176
0.75 x 0.25 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 19.05 mm
84.25 EUR
Pack of 750
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Estimated Shipment: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
17899024
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
173431
0.75 x 0.25 in. M710, BMP71 19.05 mm
78.05 EUR
Pack of 750
Se alternative produkter
Spar op til 
»
In Stock
Læg i indkøbskurv
17858934
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174554
1 x 0.375 in. M710, BMP71 25.4 mm
81.20 EUR
Pack of 500
Se alternative produkter
Spar op til 
»
In Stock
Læg i indkøbskurv
17891669
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
173720
1 x 0.375 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 25.4 mm
85.20 EUR
Pack of 500
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Estimated Shipment: 11-01-2027
Læg i indkøbskurv
17828464
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174217
1 x 0.75 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 25.4 mm
60.65 EUR
Pack of 250
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Estimated Shipment: 08-01-2027
Læg i indkøbskurv
17859174
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
173402
1 x 0.75 in. M710, BMP71 25.4 mm
56.15 EUR
Pack of 250
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Estimated Shipment: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
17849134
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
173396
1 x 1 in. M710, BMP71 25.4 mm
60.70 EUR
Pack of 250
Se alternative produkter
Spar op til 
»
In Stock
Læg i indkøbskurv
17898264
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174224
1 x 1 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 25.4 mm
65.60 EUR
Pack of 250
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Estimated Shipment: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
17888994
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174279
1 x 1.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 25.4 mm
83.60 EUR
Pack of 250
Se alternative produkter
Spar op til 
»
In Stock
Læg i indkøbskurv
17851419
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
173843
1.5 x 1.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 38.1 mm
101.00 EUR
Pack of 250
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Estimated Shipment: 29-12-2026
Læg i indkøbskurv
17858794
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
173348
1.5 x 0.75 in. M710, BMP71 38.1 mm
66.75 EUR
Pack of 250
Se alternative produkter
Spar op til 
»
In Stock
Læg i indkøbskurv
17828904
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
173341
1.5 x 1 in. M710, BMP71 38.1 mm
77.35 EUR
Pack of 250
Se alternative produkter
Spar op til 
»
In Stock
Læg i indkøbskurv
17899094
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174606
1.5 x 1.5 in. M710, BMP71 38.1 mm
97.50 EUR
Pack of 250
Se alternative produkter
Spar op til 
»
In Stock
Læg i indkøbskurv
17808974
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174272
1.5 x 0.75 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 38.1 mm
72.15 EUR
Pack of 250
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Estimated Shipment: 08-01-2027
Læg i indkøbskurv
17859034
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174075
1.25 x 1 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 31.75 mm
84.50 EUR
Pack of 250
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Estimated Shipment: 08-01-2027
Læg i indkøbskurv
17818474
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174237
2.5 x 1 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 63.5 mm
48.50 EUR
Pack of 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Estimated Shipment: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
17898844
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
173376
2.5 x 1 in. M710, BMP71 63.5 mm
44.90 EUR
Pack of 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
In Stock
Læg i indkøbskurv
17808444
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
173851
4 x 1.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 101.6 mm
78.85 EUR
Pack of 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Estimated Shipment: 08-01-2027
Læg i indkøbskurv
17859054
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174607
4 x 1.5 in. M710, BMP71 101.6 mm
73.00 EUR
Pack of 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Estimated Shipment: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
17871679
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
173768
4 x 1 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 101.6 mm
56.45 EUR
Pack of 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Estimated Shipment: 29-12-2026
Læg i indkøbskurv
17898124
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
173860
6 x 1.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 152.4 mm
65.40 EUR
Pack of 50
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Estimated Shipment: 08-01-2027
Læg i indkøbskurv
17838244
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174195
0.275 x 1 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 6.99 mm
113.00 EUR
Pack of 750
Se alternative produkter
Spar op til 
»
In Stock
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Adhesive and cloth backing offers great holding power, yet allow for clean removal and repositioning
  • Sticks to any clean, dry surface
  • Specially formulated topcoat for high print quality
  • Semi-gloss finish for crisp, clean look
  • Made of B-498 vinyl material
Tekniske data
Specifications
Not Autoclavable
White
Thermal Transfer
No
-40°C to +80°C
0.185 mm
None
Single-side Printable
Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
-40°F to +176°F
0.0073 in.