Beschreibung
- Reduce consumption levels by up to 37% with our nifty single-sheet centrefeed dispenser.
- Save time and energy - the SmartCore™ core removal makes for quick and easy refilling.
- Mopping up spills and messes is simple with this highly absorbent wiping paper.
- Dry hands more efficiently and create less waste with our soft and strong Tork Reflex Wiping Paper Plus.
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Wiping Paper |
| Length (English) | 164.92 yd. |
| Length (Metric) | 150.8 m |
| Width (English) | 7.64 in. |
| Width (Metric) | 19.4 cm |
| Material | Paper |
| Certifications/Compliance | EU Ecolabel, FSC MIX Credit, BRC-IoP, FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
| Color | Blue |
| Ply | 2-ply |
| Certifications/Compliance (Europe) | EU Ecolabel, FSC MIX Credit, BRC-IoP, FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?