Description
- Reduce consumption levels by up to 37% with our nifty single-sheet centrefeed dispenser.
- Save time and energy - the SmartCore™ core removal makes for quick and easy refilling.
- Mopping up spills and messes is simple with this highly absorbent wiping paper.
- Dry hands more efficiently and create less waste with our soft and strong Tork Reflex Wiping Paper Plus.
Spécification
Spécification
| Product Type | Wiping Paper |
| Length (English) | 164.92 yd. |
| Length (Metric) | 150.8 m |
| Width (English) | 7.64 in. |
| Width (Metric) | 19.4 cm |
| Material | Paper |
| Certifications/Compliance | EU Ecolabel, FSC MIX Credit, BRC-IoP, FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
| Color | Blue |
| Ply | 2-ply |
| Certifications/Compliance (Europe) | EU Ecolabel, FSC MIX Credit, BRC-IoP, FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?