Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse SF20/MYDGF Protein
Description
When Recombinant Mouse SF20/MYDGF is immobilized at 2 μg/mL (100 μL/well), Recombinant Human Protein Disulfide Isomerase/P4HB binds with an ED50 of 0.7 to 4.2 μg/mL.
Spécification
Spécification
| Accession Number | Q9CPT4 |
| For Use With (Application) | Bioactivity |
| Gene ID (Entrez) | 56005 |
| Molecular Weight (g/mol) | 16 kDa |
| Name | C19orf10, chromosome 19 open reading frame 10, EUROIMAGE1875335, IL25, IL27, IL27w, interleukin 27 working designation, Interleukin-25, Ly6elg, MYDGF, myeloid-derived growth factor, R33729_1, SF20, Stromal cell-derived growth factor SF20, UPF0556 protein C19orf10 |
| Quantity | 50 μg |
| Source | Mouse myeloma cell line, NS0-derived mouse SF20/MYDGF protein Val25-Leu166 |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |
| Gene Symbol | MYDGF |
| Conjugate | Unconjugated |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?