Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human SLITRK4 Protein
Description
The Recombinant Human SLITRK4 Protein is derived from NS0. The Recombinant Human SLITRK4 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spécification
Spécification
| Accession Number | Q8IW52 |
| For Use With (Application) | Bioactivity |
| Gene ID (Entrez) | 139065 |
| Molecular Weight (g/mol) | Observed M.W.: 87-105kDa, reducing conditions, Theoretical M.W.: 68kDa |
| Quantity | 50 μg |
| Source | Mouse myeloma cell line,NS0-derived human SLITRK4 protein Asp19-Pro616,with a C-terminal 6-His tag |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Endotoxin Concentration | <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method. |
| Gene Alias | DKFZp547M2010, SLIT and NTRK-like family, member 4, SLIT and NTRK-like protein 4, slit and trk like gene 4 |
| Common Name | SLITRK4 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?