Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human PTPRD Fc Chimera Protein
Description
Measured by its binding ability in a functional ELISA. When Recombinant Human PTPRD Fc Chimer is immobilized at 1 μg/mL, 100 μL/well, Recombinant Human IL-1 RAPL1/IL-1 R8 Fc Chimera (Catalog # 9949-ML ) binds with an ED50 of 1.5-9 ng/mL.
Specifications
Specifications
| Accession Number | P23468 |
| For Use With (Application) | Bioactivity |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| Gene ID (Entrez) | 5789 |
| Molecular Weight (g/mol) | M.W. (Observed): 137-151 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 154 kDa |
| Quantity | 50 μg |
| Source | Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human PTPRD protein Human PTPRD (Glu21-Ser1174) (N-terminus) Accession # P23468 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus) |
| Storage Requirements | 12 months from date of receipt, <= -20 °C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, <= -20 °C under sterile conditions after reconstitution. |
| Regulatory Status | RUO |
| Endotoxin Concentration | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?