Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human MBNL2 GST (N-Term) Protein
Product Code. 18372919 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18372919 25 μg 25µg
18314029 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18372919 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor H00010150Q0125ug
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
For Use With (Application) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulation 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 10150
Molecular Weight (g/mol) 34.54 kDa
Quantity 25 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias DKFZp781H1296, MBLL39Muscleblind-like protein 1, MBLLMGC120628, MGC120625, MGC120626, MLP1, muscleblind-like 2 (Drosophila), muscleblind-like protein 2, Muscleblind-like protein-like, Muscleblind-like protein-like 39, PRO2032
Gene Symbol MBNL2
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein MBNL2
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.