Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-23 (HEK293 Expressed) Protein
Beschreibung
Measured by its ability to induce IL-17 secretion by mouse splenocytes. Aggarwal, S. et al. (2003) J. Biol. Chem. 278:1910. The ED50 for this effect is 0.100-2.00 ng/mL.
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | P29460.1 & AAG37232.1 |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| Gene ID (Entrez) | 51561 |
| Molecular Weight (g/mol) | MolecularWeight-observed: 57-71 kDa, under reducing conditions., MolecularWeight-theroretical: 55 kDa |
| Quantity | 10 μg |
| Source | Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human IL-23 protein Human IL-12p40 (Ile23-Ser328) (N-terminus) Accession # P29460.1 GSGSSRGGSGSGGSGGGGSKL Human IL-23p19 (Arg20-Pro189) Accession # AAG37232.1 (C-terminus) |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Endotoxin Concentration | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Gene Alias | IL23, IL-23, IL-23 p19/IL-12 p40, IL-23 A, IL-23-A, IL-23p19, IL-23p19/IL-12p40, IL23P19P19, interleukin 23 p19 subunit, interleukin 23, alpha subunit p19, interleukin-23 subunit alpha, Interleukin-23 subunit p19, JKA3 induced upon T-cell activation, MGC79388, SGRF, SGRFIL-23 subunit alpha |
| Conjugate | Unconjugated |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?