Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human HMGN1 Protein
Descrizione
The Recombinant Human HMGN1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human HMGN1 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Order Info
The product is shipped at ambient temperature. Upon receipt, store it immediately at the recommended storage temperatures.
Specifica
Specifica
| Quantity | 50 μg |
| Source | E. coli-derived human HMGN1 protein Pro2-Asp100 |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Conjugate | Unconjugated |
| Product Line | R&D Systems |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?