Beschreibung
A denatured recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-279 of Human FHL2 The Recombinant Human FHL2 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human FHL2 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Spezifikation
Spezifikation
| Concentration | 0.5mg/mL |
| For Use With (Application) | SDS-PAGE |
| Formulation | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 10% glycerol |
| Gene ID (Entrez) | 2274 |
| Molecular Weight (g/mol) | TMW: 34.6kDa |
| Quantity | 0.1 mg |
| Storage Requirements | Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gene Alias | down-regulated in rhabdomyosarcoma LIM protein, DRALAAG11, FHL-2, four and a half LIM domains 2, four and a half LIM domains protein 2, four and a half LIM-domain protein 2, LIM domain protein DRAL, Skeletal muscle LIM-protein 3, SLIM-3, SLIM3aging-associated gene 11 |
| Common Name | FHL2 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Mehr anzeigen |
For research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?