Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human ENPP-5 Protein
Description
Measured by its ability to cleave O-(4-Nitrophenylphosphoryl) choline. The specific activity is >300 pmol/min/μg, as measured under the described conditions.
Specifications
Specifications
| Accession Number | Q9UJA9 |
| For Use With (Application) | Enzyme Activity |
| Formulation | Supplied as a 0.2 μm filtered solution in Tris and NaCl. |
| Gene ID (Entrez) | 59084 |
| Molecular Weight (g/mol) | M.W. (Observed): 70-80 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 48 kDa |
| Quantity | 20 μg |
| Source | Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human ENPP-5 protein Pro25-Ser430, with a C-terminal 10-His tag |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after opening. |
| Endotoxin Concentration | <1.0 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Gene Alias | EC 3.1, ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 5 (putative function), ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 5 (putative), ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase family member 5, E-NPP 5, ENPP5, KIAA0879, NPP5, NPP-5 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?