Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD35 / CR1 Protein
Codice prodotto. 15908289
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
15908289 1 mg 1mg
15998279 10 μg 10µg
15938289 50 μg 50µg
15988279 100 μg 100µg
15918289 200 μg 200µg
15928289 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15908289 Fornitore enQuireBio™ N. del fornitore QP5860ec1mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD35 / CR1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Accession Number NP_000564.2
Gene ID (Entrez) 1378
Name CD35 / CR1 Protein
Quantity 1 mg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol CR1
Protein Length Partial (see sequence information for more details).
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag GST
Sequence DPHPDRGTSF DLIGESTIRC TSDPQGNGVW SSPAPRCGIL GHCQAPDHFL FAKLKTQTNA SDFPIGTSLK YECRPEYYGR PFSITCLDNL VWSSPKDVCK RKSCKTPPDP VNGMVHVITD IQVGSRINYS CTTGHRLIGH SSAECILSGN TAHWSTKPPI CQRIPCGLPP TIANGDFIST NRENFHYGSV VTYRC
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.