Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Activin AB Protein, CF
Description
Measured by its ability to induce hemoglobin expression in K562 human chronic myelogenous leukemia cells. Schwall, R.H. et al. (1991) Method Enzymol. 198:340. The ED50 for this effect is 0.2-1.2 ng/mL.
Spécification
Spécification
| Accession Number | NP_002183 ( beta A) & NP_002184 ( beta B) |
| For Use With (Application) | Bioactivity |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with Trehalose. |
| Molecular Weight (g/mol) | M.W.-observed: 14 kDa, reducing conditions, M.W.-theroretical: 12.8 kDa ( beta A subunit) and 13 kDa ( beta B subunit) |
| Quantity | 25 μg |
| Source | Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human Activin AB proteinHuman Activin beta A (Gly311 - Ser426) (N-terminus) Accession # NP_002183.1 Human Activin beta B (Gly293 - Ala407) (N-terminus) Accession # NP_002184.2 (C-terminus) |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |
| Endotoxin Concentration | <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Conjugate | Unconjugated |
| Reconstitution | Reconstitute at 100 μg/mL in 4 mM HCl. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?