Learn More
R&D Systems™ Recombinant Cynomolgus/Rhesus Macaque IL-17F His Protein
Description
The ED50 for this effect is 5 to 40 ng/mL
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | NP_001248216.1 |
| For Use With (Application) | Bioactivity |
| Gene ID (Entrez) | 112744 |
| Molecular Weight (g/mol) | 17 to 25 kDa, under reducing conditions |
| Quantity | 50 μg |
| Source | Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived IL-17F protein Arg31-Gln163, with a C-terminal 6-His tag |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |
| Endotoxin Concentration | < 0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method |
| Conjugate | Unconjugated |
| Species | Cynomolgus Monkey, Rhesus macaque |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?