Learn More
Brady™ Rechargeable NiMH Battery for M510/M610/M710 Printers
Description
- Removable, rechargeable nickel-metal hydride battery pack
- Battery can be charged only while installed in an M510, M610 or M710 printer
- Prints up to 1,700 labels per charge
Spécification
Spécification
| Product Type | Battery |
| For Use With (Equipment) | BradyPrinter M610, Brady M710 Label Printer |
| Width (Metric) | 57.00 mm |
| Height (English) | 4.33 in. |
| Height (Metric) | 109.98 mm |
| Description | Rechargeable NiMH Battery |
| Includes | NiMH Battery Pack |
| For Use With (Application) | Asset Tracking, Circuit Board Labelling, Data and Telecommunications Labelling, Electrical Labelling, General Identification, Wire and Cable Labelling, Facility Identification, Safety Identification |
| Quantity | 1 Ea. |
| Alternate Part Number | M-NIMH-BATTERY |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?