Learn More
Globe Scientific Reaction Vessels for Abbot Architect Series Analyzers
Shop alle Globe Scientific produkterBeskrivelse
- For use with Abbot Architect Series Analyzers
- Designed specifically to work with these products
- Polypropylene construction, natural color
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Reaction Vessel |
| Color | Natural |
| Quantity | 2000 |
| Material | Polypropylene |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?