Learn More
Invitrogen™ RBMX Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1S36)
Beschreibung
Immunogen sequence: RVGRQERGLP PSME.
hnRNP G is a glycoprotein, which was originally identified as an autoantigen from German shepherd dogs with lupus-like syndrome. The gene encoding hnRNP G is located on chromosome Xq26 and is ubiquitously expressed. It contains one RNP-consensus RNA binding domain (RBD) and is related to RBMY, which is involved in spermatogenesis, and hnRNP G-T, which is a testis specific protein. All three proteins interact with Tra2b and therefore, are involved in pre-mRNA splicing.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | RBMX |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | K01_1S36 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | 50mM tris glycine with 0.05% BSA, 40% glycerol, 150mM NaCl and 0.01% sodium azide; pH 7.4 |
| Gene | RBMX |
| Gene Accession No. | P38159 |
| Gene Alias | glycoprotein p43; Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein G; hnRNP G; HNRNPG; hnRNP-G; Hnrpg; MRXS11; RBMX; Rbmxp1; RBMXRT; RNA binding motif protein, X chromosome; RNA binding motif protein, X-linked; RNA-binding motif protein, X chromosome; RNA-binding motif protein, X chromosome retrogene; RNA-binding motif protein, X chromosome retrogene-like; RNA-binding motif protein, X chromosome, N-terminally processed; RNMX |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?