Learn More
Brady™ Raised Profile Labels for BBP3X, S3XXX, and i3300 Printers
Code produit 16359021
Modifier l'affichage
Click to view available options
Color:
Red
White
Yellow
Height (Metric):
12.5 mm
15 mm
25.4 mm
63.5 mm
Width (Metric):
27 mm
45 mm
76.2 mm
Vertical Repeat (Metric):
19.1 mm
21.6 mm
31.8 mm
69.9 mm
Conditionnement:
1 roll
Pack of 125
Pack of 450
Pack of 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Color Height (Metric) Width (Metric) Vertical Repeat (Metric) unitSize
16359021 Red 12.5 mm 27 mm 19.1 mm Pack of 500
15565446 White 15 mm 45 mm 21.6 mm Pack of 450
15735903 Yellow 25.4 mm 76.2 mm 31.8 mm 1 roll
16438245 White 63.5 mm 76.2 mm 69.9 mm Pack of 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16359021 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 118016
Estimated Shipment: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Engraved Panel Replacement Labels for use with BBP3X, S3XXX, and i3300 Printers.
  • EPREP labels
  • Designed for patch panel identification in identifying external push-buttons, switches and internal connection points
Spécification
Autoclavable Not Autoclavable
Adhesive Type Permanent Acrylic
Color Red
Finish Gloss
Material Polyester (B-593)
Print Technology Thermal Transfer
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Electrical Labeling, General Identification
For Use With (Equipment) BBP™30, BBP™31, BBP™33, BBP™35 Multicolor, BBP™37 Multicolor, BradyPrinter i3300, S3000, S3100, and i5300 Industrial Label Printers
Labels per Row 1
Quantity 500 Labels
Shape Rectangle
Temperature Range (Metric) -20°C to +100°C
Thickness (Metric) 0.65 mm
Vertical Repeat (Metric) 19.1 mm
Width (Metric) 27 mm
Height (Metric) 12.5 mm
Alternate Part Number B30EP-171-593-RD
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.