Learn More
Radafaxine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477408
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
16477408 10 mg 10mg
16439887 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16477408 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17590
 Restricted Item
Estimated Shipment: 24-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Radafaxine hydrochloride (GW-353162A) is a DAT (dopamine transporter) and NET(norepinephrine transporter) transporters inhibitor, and nAChR family modulator.
Radafaxine hydrochloride (GW-353162A) is a DAT (dopamine transporter) and NET(norepinephrine transporter) transporters inhibitor, and nAChR family modulator.
Tekniske data
Chemical Name or Material Radafaxine hydrochloride
Physical Form Solid
CAS 106083-71-0
Color White
Quantity 10 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C13H19Cl2NO2
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym GW-353162A BW-306U
Solubility Information DMSO : ≥ 38 mg/mL (130.05 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (114.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@]1(C2=CC=CC(Cl)=C2)[C@H](C)NC(C)(C)CO1.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 292.2
Formula Weight 292.2
Percent Purity 99.88%
Grade Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.