Learn More
(R,R)-1,2-Bis(2-chlorophenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride, 95%, ee 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15475105
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15475105 250 mg 250mg
11321889 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15475105 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H25990.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1055301-16-0
Molecular Formula C14H16Cl4N2
Molecular Weight (g/mol) 354.10
MDL Number MFCD09265294,MFCD09953699
InChI Key YXGVUHANCVCDJJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym r,r-bis-2-chlorophenyl ethylenediamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 2-chlorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, 1r,2r-1,2-bis 2-chlorophenyl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 2-chlorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ee
PubChem CID 73995086
IUPAC Name (1R,2R)-1,2-bis(2-chlorophenyl)ethane-1,2-diamine;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.NC(C(N)C1=CC=CC=C1Cl)C1=CC=CC=C1Cl
Specifica
Quantity 250 mg
Formula Weight 354.12
Percent Purity 95%
Assay ee 99%
Chemical Name or Material (R,R)-1,2-Bis(2-chlorophenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.