Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 773 for Human uPA
Specifikationer
Specifikationer
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Detectable Analytes | u-Plasminogen Activator (Urokinase) |
| Gene ID (Entrez) | 5328 |
| Intended Use | Control |
| Quantity | 1 Each |
| Source | Human |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?