Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 605 for Human BMP-4
Specifications
Specifications
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Detectable Analytes | BMP-4 |
| Gene ID (Entrez) | 652 |
| Intended Use | Control |
| Quantity | 1 Each |
| Source | Human |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?