Learn More
(R)-N-BOC-3-Amino-3-phenylpropanoic acid, 95%, 98% ee, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| CAS Min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 123.4°C |
| Color | White |
| Enantiomeric Excess | 97.5% min. |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 94% min. (HPLC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 1 g |
| Formula Weight | 265.31 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?