Learn More
R&D Systems™ Human IL-1 RAcP/IL-1 R3 (NP_002173) VersaClone cDNA
Code produit. 18700028
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Conditionnement:
10µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18700028
Marque: R&D Systems™ RDC1031
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Interleukin 1 Receptor Accessory Protein
The Human IL-1 RAcP/IL-1 R3 (NP_002173) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for IL-1 RAcP/IL-1 R3, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The IL-1 RAcP/IL-1 R3 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Informations sur la commande
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Quantity 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis