Learn More
R&D Systems™ Mouse Mesenchymal Stem Cell Functional Identification Kit
Product Code. 18761814
Click to view available options
Quantity:
1 Kit
Unit Size:
1 set
Product Code. 18761814
Brand: R&D Systems™ SC010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beinhaltet
Adipogenic Supplement, Mouse/Rat Osteogenic Supplement, Chondrogenic Supplement, ITS Supplement, Goat anti-mouse FABP4, Sheep Anti-mouse Collagen II, Goat Anti-mouse Osteopontin
To verify multipotency of mouse mesenchymal stem cells by in vitro functional differentiation
Reduces experimental variation
Reliably induces MSC trilineage differentiation using defined supplements
A panel of antibodies, consisting of Goat Anti-mouse FABP4, Sheep Anti-mouse Collagen II, and Goat Anti-mouse Osteopontin, are included to define th
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Content And Storage Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Quantity 1 Kit
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt