Learn More
R&D Systems™ Human Erythrocyte Lysing Kit
Beschreibung
- Gently lyses erythrocytes
- Stabilizes leukocytes for analysis by flow cytometry
- Maintains natural light scattering and fluorescent staining properties of leukocytes
- Maintains viability of leukocytes for subsequent tissue culture manipulation
Spezifikation
Spezifikation
| Includes | H-Lyse Buffer Concentrate (10X); Wash Buffer Concentrate (10X); Fixative Concentrate (10X) |
| Product Type | Cell Lysis Kit |
| Content And Storage | Store at 20°C to 25°C |
| For Use With (Application) | Removal of erythrocytes (red blood cells) from whole blood |
| Sufficient For | 250 mL of whole blood |
| Quantity | 1 Kit |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?