Learn More
R&D Systems™ Caspase-8 Inhibitor Z-IETD-FMK
Código de producto. 18187050
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
missing translation for 'unitSize'
1mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18187050
missing translation for 'mfr': R&D Systems™ FMK007
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Used as cell-permeable, irreversible inhibitor of caspase activity. R&D Systems Caspase-13 Inhibitor Z-LEED-FMK binds to the active site of activated proteases irreversibly and inhibits apoptosis.
  • Fluoromethyl ketone (FMK)-derivatized peptides are useful tools for studying caspase activity
  • Used in tissue cultures to inhibit apoptosis at final working concentrations of 50nM to 100μM
  • Regulated by a variety of stimili, including APAF1, CFLAR/FLIP, NOL3/ARC, IAP, BIRC1/NAIP, BIRC2/cIAP-1, BIRC3/cIAP-2, BIRC4/XIAP, BIRC5/Survivin and BIRC7/Livin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Content And Storage Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Quantity 1 mg
Product Type Caspase-8
Molecular Weight (g/mol) 654Da
Inhibitors Z-IETD-FMK
Form Lyophilized
For research use only. Not for use in diagnostic procedures
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado