Learn More
(R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, Maybridge
Spécification
Spécification
| CAS | 39637-99-5 |
| Density | 1.3400g/mL |
| Assay Percent Range | 97+% |
| Molecular Formula | C10H8ClF3O2 |
| MDL Number | MFCD00044400 |
| Quantity | 1 g |
| Merck Index | 15, 6365 |
| Specific Rotation Condition | −132.00 (20.00°C c=6,CHCl3) |
| Synonym | unii-81ut10uhv3, r---mtpa-cl, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, r---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, 2r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, r---a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetyl chloride, r---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, --mtpa-cl, --mosher's acid chloride |
| InChI Key | PAORVUMOXXAMPL-VIFPVBQESA-N |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?