Learn More
Tocris Bioscience™ (R)-2-Hydroxyglutaric acid disodium salt, Tocris Bioscience™
KDM4A inhibitor; also NF-κB activator
Brand: Tocris Bioscience™ 6124/50
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
(R)-2-Hydroxyglutaric acid disodium salt is an oncometabolite produced by mutant isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) and IDH2. Inhibits KDM4A in murine embryonic fibroblasts resulting in activation of mTOR. Also activates NF-κB in bone marrow stromal cells and inhibits FTO (mRNA N6-methyladenine demethylase).Specifikationer
| (R)-2-Hydroxyglutaric acid disodium salt | |
| (R)-2-Hydroxypentanedioic acid disodium salt | |
| Soluble to 100mM in water | |
| White |
| 103404-90-6 | |
| 50 mg | |
| Solid | |
| Bioactive Small Molecule |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?
For Research Use Only.