Learn More
(R)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamine, ChiPros™, 99%, ee 98+%
Código de producto. 11327329
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11327329
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27461.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 17061-53-9 | C8H10ClN | 155.625 g/mol
(R)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamine play a very extensive role of making chirally optically active drugs and compounds. Also as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(R)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamine play a very extensive role of making chirally optically active drugs and compounds. Also as intermediates.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Moisture Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 17061-53-9
Molecular Formula C8H10ClN
Molecular Weight (g/mol) 155.625
MDL Number MFCD06761822
InChI Key DQEYVZASLGNODG-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-1-3-chlorophenyl ethanamine, 1r-1-3-chlorophenyl ethanamine, r-1-3-chlorophenyl ethylamine, r-3-chloro-, a-methylbenzylamine, 1r-1-3-chlorophenyl ethan-1-amine, r-3-chloro-methylbenzylamine, r-+-1-3-chlorophenyl ethylamine, r-1-3-chlorophenyl ethylamine, chipros, r-alpha-methyl-3-chlorobenzenemethaneamine, benzenemethanamine,3-chloro-a-methyl-, ar
PubChem CID 2507697
IUPAC Name (1R)-1-(3-chlorophenyl)ethanamine
SMILES CC(C1=CC(=CC=C1)Cl)N
Especificaciones
Boiling Point 112°C (13 mmHg)
Quantity 1 g
UN Number UN2735
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 155.63
Percent Purity 99%
Assay ee ≥98%
Chemical Name or Material (R)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamine
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado