Learn More
Quinidine, MedChemExpress
Beschreibung
Quinidine is an antiarrhythmic agent. Quinidine is a potent, orally active, selective cytochrome P450db inhibitor. Quinidine is also a K+ channel blocker with an IC50 of 19.9 μM, and can induce apoptosis. Quinidine can be used for malaria research.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Quinidine |
| Physical Form | Powder |
| CAS | 56-54-2 |
| Color | White |
| Quantity | 100 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C20H24N2O2 |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 50 mg/mL (154.12 mM) ∣Ethanol : 14.29 mg/mL (44.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.07 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C=C[C@H]1C[N@](CC[C@H]1C2)[C@@]2([H])[C@@H](O)C3=CC=NC4=CC=C(OC)C=C34 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?