Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set1076 for Human Lipocalin-2
Product Code. 18747089
Click to view available options
Quantity:
1 Each
Förpackningsstorlek
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18747089
missing translation for 'mfr': R&D Systems™ QC115
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
For use with catalog numbers DLCN20, SLCN20, PDLCN20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detectable Analytes Lipocalin-2 (NGAL)
Gene ID (Entrez) 3934
Intended Use Control
Quantity 1 Each
Source Human
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.