Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 915 Human Myeloperoxidase
Description
- For use as quantitative controls for the determination of cytokine concentrations in biological fluids
- Concentrations have been assigned using R&D Systems’ Quantikine™ kits
- Controls are prepared in diluted serum with preservatives
- They contain recombinant human cytokines at low, medium and high concentrations
- Controls are supplied lyophilized
Specifications
Specifications
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Type | Quantikine Immunoassay Control Set 739 Human Myeloperoxidase |
| Gene ID (Entrez) | 4353 (Human); 17523 (Mouse); 303413 (Rat) |
| Intended Use | Control |
| Product Line | R&D Systems |
| Quantity | 1 Each |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?