Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 869 for Glucagon
Description
Quantikine Immunoassay Control Set 869 for Glucagon is a research-grade control for use in ELISA applications. The control is provided as a lyophilized white powder that requires reconstitution with deionized or distilled water.
- Applications: Control, ELISA
- Species Reactivity: Multi-Species
- Related Gene: GCG
- Storage: Store unopened product at 2°C to 8°C; stable for at least 6 months from date of receipt.
Specifications
Specifications
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Detectable Analytes | Glucagon |
| Type | Immunoassay Control |
| Intended Use | Control |
| Product Line | R&D Systems |
| Quantity | 1 Each |
| Source | Multi-species |
| Form | Lyophilized |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?