Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1063 for Human ST2/IL-33R
Product Code. 30001952
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 Each
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30001952 1 Each Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30001952 Supplier R&D Systems™ Supplier No. QC162
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93 EUR
    198.45 EUR / Pack of 1
    Save 23.48 EUR
    10% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 17-11-2026
For use with catalog number DST200
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detectable Analytes ST2 (IL-33R)
Gene ID (Entrez) 9173
Intended Use Control
Product Line R&D Systems
Quantity 1 Each
Source Human
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.