Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Group 239 for Human VEGFR1
Beschreibung
For use as quantitative controls for the determination of cytokine concentrations in biological fluids. Concentrations have been assigned using R&D Systems™’ Quantikine™ ELISA kits. Controls are prepared in a buffered protein base with preservatives. They contain recombinant human cytokines at low, medium and high concentrations. Controls are supplied lyophilized.
Spezifikation
Spezifikation
| Content And Storage | Store the unopened product at 2-8°C. Do not use past expiration date. |
| Gene ID (Entrez) | 3791 |
| Product Line | R&D Systems |
| Quantity | 1 Each |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.