Learn More
Pyridoxal Hydrochloride, Fisher BioReagents
Beskrivning
Pyridoxal Hydrochloride is useful for labeling amino acids and for their detection in the picomole range.
Specifikationer
Specifikationer
| Melting Point | 171°C |
| Color | White |
| pH | 2.1 |
| Packaging | Amber Glass |
| Quantity | 5 g |
| Merck Index | 15, 8091 |
| Formula Weight | 203.63 |
| Physical Form | Powder or Solid |
| Chemical Name or Material | Pyridoxal Hydrochloride |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?