missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyridine-2,6-dicarboxylic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifications
Specifications
| CAS | 499-83-2 |
| Melting Point | 248°C to 255°C |
| Molecular Formula | 2,6-(HOOC)2C5H3N |
| MDL Number | MFCD00006299 |
| Quantity | 100 g |
| Synonym | Pyridine-2,6-dicarboxylic acid, Dipicolinic acid, Pyridine-2,6-dicarboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 167.12 |
| Grade | Research |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?