Learn More
Pyrex™ Narrow-Mouth Reagent Bottle
Beskrivelse
Manufactured from Pyrex™ superior strength borosilicate glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Narrow Mouth Reagent Bottles are ideal for storing chemicals in the laboratory. Use rubber stoppers (not included) to secure.
- Unground neck for use with rubber stoppers (not supplied)
- Borosilicate glass provides strong chemical resistance
- Complies with ISO 4796
Tekniske data
Tekniske data
| Capacity (Metric) | 5000 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Neck ID (Metric) | 44mm |
| Quantity | Each |
| Neck Finish | Unground |
| Certifications/Compliance | ISO 4796 |
| Closure Included | No |
| Mouth | Narrow |
| Height (Metric) | 315 mm |
| Diameter (Metric) | 187 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?