Learn More
Descripción
- Non-absorbent hygienic plastic block
- Synthetic bristles with angled pitch for fast, effective sweeping on all floor types
- Short heavy bristles in front help sweep heavy debris
- Long, fine/medium bristles in back sweep dust and particles
- Can be used with sweeping compounds
- For use with STA series plastic handles
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Synthetic Bristle Push Broom Head |
| Color | White |
| Length (English) | 24 in. Broom Head |
| For Use With (Application) | For use with STA series plastic handles. |
| Certifications/Compliance | Base Resins to Produce Blocks and Bristles are made of FDS approved materials. BPA Free. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?