Learn More
Melford Puromycin Dihydrochloride
Beschreibung
Puromycin Dihydrochloride is a potent antibiotic.
Widely used as a tool in cell biology to study protein synthesis and investigate translation processes. Its ability to terminate protein synthesis at the ribosome makes it valuable for various applications, including pulse-chase experiments and the analysis of nascent peptides. Puromycin resistance genes are often used as selectable markers in genetic engineering. Cells expressing the resistance gene can survive and proliferate in the presence of Puromycin, allowing for the selection of transfected or transduced cells.
Puromycin Dihydrochloride is a valuable tool for investigating protein synthesis, studying translation mechanisms, and selecting cells with specific genetic modifications.Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Puromycin |
| CAS | 58-58-2 |
| Quantity | 100 mg |
| Molecular Formula | C22H29N7O5-2 HCl |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.